Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?