Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H37NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.53
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
251-068-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Application
- Effective Oxidation Catalysis: It enhances the oxidation of benzylic and alkane C-H bonds under phase-transfer conditions, using Oxone as a terminal oxidant, indicating its role in improving oxidation reactions in organic chemistry (Cui et al., 2011).
- Hydrogen Bonding Studies: The interaction of Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate with protic acids has been studied, providing insights into hydrogen bond-controlled adduct formation critical for molecular recognition processes in chemical engineering (Zakavi et al., 2010).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 167 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 167 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?