Przejdź do
86853
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
10 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
1740,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.53
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599663
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium bisulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
grade
reagent grade
Quality Segment
description
cationic
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
171-174 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.06, λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutyammonium bisulfate (TBAHS) is an ion-pairing reagent. It acts as a catalyst in hydrolysis of aziridines and epoxides and the catalyst can be recycled.
Application
TBAHS was suitable as ion-pairing reagent in determination and separation of thallium using ionic liquid-assisted ion-pairing liquid-liquid microextraction and inductively coupled plasma mass spectrometry. It was suitable as mobile phase component for a HPLC-UV analysis to quantify chondroitin sulfate.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79178415583772453
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
description
97%
description
~55% in H2O
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
liquid
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mp
171-174 °C
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium bisulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?