Kluczowe dokumenty
15150
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
purum, suitable for scintillation, ≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (TLC)
mp
242-246 °C (lit.)
243-246 °C
przydatność
suitable for scintillation
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Klucz InChI
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ilość
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)