Merck
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
Synonim(y):
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
Wybierz wielkość
100 ML
256,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
256,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn 670
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
pH
6-8
napięcie powierzchniowe
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
bp
>121 °C (lit.)
temp. przejścia
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
rozpuszczalność
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
ciąg SMILES
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Surfactant.
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?