Merck
147532
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride
98%
Synonim(y):
Benzene-1,3,5-tricarbonyl chloride, Trimesic acid trichloride, Trimesoyl chloride
Wybierz wielkość
10 G
354,00 zł
25 G
661,00 zł
100 G
2410,00 zł
500 G
5690,00 zł
2.5 KG
Prześlij zapytanie
6 X 500 G
24 520,00 zł
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
354,00 zł
25 G
661,00 zł
100 G
2410,00 zł
500 G
5690,00 zł
2.5 KG
Prześlij zapytanie
6 X 500 G
24 520,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(COCl)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.48
Beilstein:
2940936
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
180 °C/16 mmHg (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
gęstość
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
Klucz InChI
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride reacts with propargyl alcohol to yield triprop-2-ynyl benzene-1,3,5-tricarboxylate[1].
Zastosowanie
1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride was used in the synthesis of chiral azoaromatic dendrimeric systems[2]. It was used to study the structure of activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers[3]. It was the starting material for two tritopic amides derived from 3- and 4-methylaminopyridine which self-assembled into nanoballs on treatment with palladium(II) nitrate in DMSO.[4]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of structural properties of novel activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers.
Oleinikova M, et al.
Langmuir, 16(2), 716-721 (2000)
Machodi Mathaba et al.
Membranes, 10(3) (2020-03-28)
Acid mine drainage is an environmental problem associated with mining operations and activities. Its treatment is essential to achieving environmental sustainability. In this study, a polyethersulphone (PES) membrane infused with chitosan is proposed as a point-of-use material for treating acid
Chunyan Ma et al.
Membranes, 10(2) (2020-02-06)
Membrane fouling is the bottleneck limiting the wide application of membrane processes. Herein, we adopted an electroactive polyether sulfone (PES) membrane capable of mitigating fouling by various negatively charged foulants. To evaluate anti-fouling performance and the underlying mechanism of this
Kranthikumar Tungala et al.
Carbohydrate polymers, 95(1), 295-298 (2013-04-27)
Triprop-2-ynyl benzene-1,3,5-tricarboxylate (A) is synthesized by the reaction of 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride with propargyl alcohol and (A) is clicked with mono-6-deoxy-6-azido-β-cyclodextrin (N3-β-CD) in the presence of copper(I) bromide catalyst. N3-β-CD has been prepared from β-cyclodextrin (β-CD) on treatment with toluenesulfonyl chloride
Sushobhan Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8412-8416 (2006-10-27)
The design and self-assembly of two new flexible supramolecular nanoballs are described. These assemblies incorporate two flexible tritopic amide and ester building blocks and were prepared in excellent yields (96-97%) via coordination driven self-assembly. The first resulted from the reaction
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?