Kluczowe dokumenty
121959
Bromopyrogallol Red
indicator grade, Dye content 70 %
Synonim(y):
5′,5′′-Dibromopyrogallolsulfonephthalein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
indicator grade
skład
Dye content, 70%
metody
titration: suitable
mp
300 °C (lit.)
λmaks.
552 nm
ciąg SMILES
Oc1c(O)c2Oc3c(O)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c2cc1Br
InChI
1S/C19H10Br2O8S/c20-10-5-8-17(15(24)13(10)22)28-18-9(6-11(21)14(23)16(18)25)19(8)7-3-1-2-4-12(7)30(26,27)29-19/h1-6,22-25H
Klucz InChI
QFXYYBXMARTXHI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)