Kluczowe dokumenty
1.07534
Supelco
Pirogallol czerwony
metal indicator
Synonim(y):
Kwas pirogalowy
Wybierz wielkość
1 G
931,00 zł
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
931,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171502
Numer indeksu EC:
251-134-3
NACRES:
NA.21
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Pirogallol czerwony, metal indicator
Poziom jakości
Formularz
solid
strata
≤5.0% loss on drying, 110°C
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C19H12O8S/c20-12-7-5-10-15(9-3-1-2-4-14(9)28(24,25)26)11-6-8-13(21)17(23)19(11)27-18(10)16(12)22/h1-8,20,22-23H,(H,24,25,26)/p-1
Klucz InChI
JTZKNOUMMWIARI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Związek między strukturami flawonoidów a wartościami zdolności absorpcji rodników tlenowych: analiza kwantowo-chemiczna...: Niniejsze badanie bada rolę czerwieni pirogallolowej w analizie właściwości przeciwutleniających flawonoidów, zapewniając wgląd w jej użyteczność w ilościowym określaniu zdolności absorpcji rodników tlenowych, niezbędnej do oceny potencjału przeciwutleniającego różnych substancji w zastosowaniach chemii analitycznej (Zhang et al., 2013).
Komentarz do analizy
Wygląd roztworu: zgodny
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5,0 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): zgodny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3