Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
Informacje o tej pozycji
533,00 zł
Nazwa produktu
Pyrocatechol Violet, suitable for indicator
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
suitability
suitable for indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H14O7S/c20-14-7-5-11(9-16(14)22)19(12-6-8-15(21)17(23)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26/h1-10,20,22-23H,(H,24,25,26)/b19-12+
InChI key
HGPSVOAVAYJEIJ-XDHOZWIPSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for indicator | suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility ethanol and water: 0.01 g/10 mL | solubility water: 0.1% | solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?