Przejdź do
18470
Bromothymol Blue sodium salt
suitable for microscopy
Synonim(y):
Bromthymol Blue sodium salt, 3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27Br2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-169-7
Beilstein/REAXYS Number:
6887926
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 18470, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
form
powder
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
suitability
suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
General description
Bromothymol blue is a pH indicator for weak acids and bases. In neutral solution, it appears bluish-green. At pH above 7.6 it appears blue, and at pH below 6.0 it appears yellow.
Bromothymol blue (BTB) is an anionic dye. It can be protonated or deprotonated to generate yellow or blue. BTB helps to make ion-pair complex, that is used to identify several pharmaceutical compounds with the help of extractive spectrophotometric methods.
Application
Suitable for use:
  • In preparations of pH indicator solutions
  • In phospholipid staining on tissues and cells prepared on microscopy slides
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromothymol Blue sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)