Merck
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
9061081
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
ciąg SMILES
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)