Przejdź do
11344
Disperse Yellow 3
analytical standard
Synonim(y):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
Beilstein/REAXYS Number:
1915225
EC Number:
220-600-8
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11855
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
268-270 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
InChI key
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
General description
Find here acomprehensive listing of all our food colorant reference materials.
Disperse Yellow 3 is an yellow azo dye which is majorly used in textile industry. It also has carcinogenic properties.[1]
Application
It was used to understand that Phanerochaete chrysosporium can mineralize azo dyes with radiolabeled substrate.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3846421568653882
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disperse Yellow 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2832-40-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J T Spadaro et al.
Applied and environmental microbiology, 58(8), 2397-2401 (1992-08-01)
Under nitrogen-limiting, secondary metabolic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium extensively mineralized the specifically 14C-ring-labeled azo dyes 4-phenylazophenol, 4-phenylazo-2-methoxyphenol, Disperse Yellow 3 [2-(4'-acetamidophenylazo)-4-methylphenol], 4-phenylazoaniline, N,N-dimethyl-4-phenylazoaniline, Disperse Orange 3 [4-(4'-nitrophenylazo)-aniline], and Solvent Yellow 14 (1-phenylazo-2-naphthol). Twelve days after addition to
P S Gray et al.
Cytobios, 25(99-100), 175-182 (1979-01-01)
Azo dyes have been shown to be mutagenic and toxic in a variety of organisms. The azo dye, Dispersion Yellow 3 is a pollutant in the river water supply of Northern Georgia. Preliminary and definitive studies have indicated that it
J T Spadaro et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 312(1), 301-307 (1994-07-01)
Disperse Yellow 3 [2-(4'-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) (I) is an important yellow dye used in industry and is also a carcinogen. Earlier we demonstrated that lignin-degrading cultures of white-rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium degrade DY3 to CO2. In this report, we have examined
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822288010004022536487861
100524002504022536007397
P7875-500G04061834398295
P0430-25G04061834292975
375810-100G04061831835083
77310-100G04061832930770
77310-25G04061832930787
379891-25G04061833424735
126593-100GM07790788048082
P0430-100G04061834292913
P7875-25G04061834398288
P7875-100G04061838447999
379891-5G04061831959635
375810-25G04061831835090
3951-100ML04061831982961
395132-1L04061831983005
822288050004027269076764
100524010004022536007403
126593-25GM04055977222616
126593-10GM04055977222593
11344-25MG04061835560080