Merck
10815
Ethyl β-apo-8′-carotenoate (trans)
≥80% (TLC)
Synonim(y):
Ethyl 8′-apo-β,ψ-caroten-8′-oate, all-trans-Carophyll yellow
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.69
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-173-7
Beilstein/REAXYS Number:
2021845
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥80% (TLC)
impurities
≤0.001% heavy metals
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying
mp
134-136 °C
solubility
chloroform: 10 mg/mL at 25 °C, clear, intense red-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Other Notes
Internal standard in: Individual carotenoid determinations in human plasma by HPLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)