Przejdź do
07168
Luteina
analytical standard
Synonim(y):
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.87
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-840-0
Beilstein/REAXYS Number:
2068547
MDL number:
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
animal, human
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder, solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
yellow to very dark red
application(s)
detection
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Application
This analytical standard can be used to test Lutein in:
  • Wheat samples using near-infrared spectroscopy (NIRS).
  • Marigold flowers using UV-Vis spectroscopy.
  • Spinach leaves using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Dietetyczny karotenoid nie zawierający witaminy A. Zwiększa stężenie pigmentu plamki żółtej w oku i może poprawiać funkcje wzrokowe.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1699X625094110
Lutein analytical standard
Supelco
07168
Lutein
Lutein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1699
Lutein
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
detection
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
color
yellow to very dark red
color
-
color
orange to brown
color
-
form
powder, solid
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction and quantification of major carotenoids in processed foods and supplements by liquid chromatography.
Akhtar MH and Bryan M
Food Chemistry, 111(1), 255-261 (2008)
Simple method for clinical determination of 13 carotenoids in human plasma using an isocratic high-performance liquid chromatographic method.
Lyan B, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 751(2), 297-303 (2001)
A scheme for obtaining standards and HPLC quantification of leafy vegetable carotenoids.
Kimura M and Rodriguez-Amaya DB
Food Chemistry, 78(3), 389-398 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M60600-25G04061831817744
07168-5MG04061838647702
07168-1MG04061838647696