Przejdź do
A5144
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate
≥95% purity (perchloric acid titration), for fluorescence, powder
Synonim(y):
1,8-ANS magnesium salt, ANSA magnesium salt, Magnesium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate hydrate, N-Phenyl peri acid magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12Mg0.5NO3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.49 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
242-004-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4834623
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
faint green to green
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
General description
ANSA (8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid) is a hydrophobic polarity sensitive fluorescent dye useful as a site probe to detect conformational changes in cell and micelle membranes and molecules such as proteins. ANSA is also used as a fluorescent probe for the estimation of the critical micelle concentration (CMC) of surfactants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
104191041710416
description
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (T)
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
technical, ≥90% (NT)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
color
faint green to green
color
-
color
faint gray to gray
color
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
solubility
acetone: soluble, methanol: soluble, H2O: soluble, H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot), NaOH: 1 N
solubility
H2O: soluble, NaOH: 1 N, methanol: soluble
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (T)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (NT)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)