Przejdź do
78991
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sferyczny żel krzemionkowy, 75-200 μm particle size
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
250-350 m2/g
loss
~5% loss on drying
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
75-200 μm
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Żel krzemionkowy o wysokiej czystości oferuje najniższą zawartość wilgoci, najściślejszy rozkład wielkości cząstek, minimalne zanieczyszczenia i największą spójność między partiami, co skutkuje większą powtarzalnością procesu separacji. Jest przydatny we wszystkich rodzajach chromatografii niskociśnieniowej, średniociśnieniowej i kolumnowej typu flash. Może być stosowany do oczyszczania szerokiej gamy związków syntetycznych i naturalnych. Sferyczny kształt cząstek skutkuje bardziej jednorodną charakterystyką upakowania, zapewniając ostrzejszą adsorpcję pików i krzywą elucji.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sferyczny żel krzemionkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)