Przejdź do
227196
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (9385), 230-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6560,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
grade
high-purity grade (9385)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
EMD Millipore®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
550 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
pore size
~0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.
Suitable for low- and medium-pressure liquid chromatography.
Legal Information
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
288594236772236802
description
high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
description
high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
description
high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
description
high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
particle size
35-75 μm, 200-425 mesh
particle size
35-60 mesh, 250-500 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
pore size
~0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
60 Å, 0.75 cm3/g pore volume
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
60 Å, 0.75 cm3/g pore volume
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?