Przejdź do
80442
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sferyczny żel krzemionkowy, 40-75 μm particle size
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
250-350 m2/g
loss
~5% loss on drying
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Żel krzemionkowy o wysokiej czystości oferuje najniższą zawartość wilgoci, najściślejszy rozkład wielkości cząstek, minimalne zanieczyszczenia i największą spójność między partiami, co skutkuje większą powtarzalnością procesu separacji. Jest przydatny we wszystkich rodzajach chromatografii niskociśnieniowej, średniociśnieniowej i kolumnowej typu flash. Mogą być stosowane do oczyszczania szerokiej gamy związków syntetycznych i naturalnych. Sferyczny kształt cząstek skutkuje bardziej jednorodną charakterystyką upakowania, zapewniając ostrzejszą adsorpcję pików i krzywą elucji.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7899112479288594
Silica gel technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
Silica gel
description
40-75 μm particle size
description
75-200 μm particle size
description
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
description
high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
particle size
75-200 μm
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
pore size
110 Å pore size, 0.7-0.9 cm3/g pore volume
pore size
0.7-0.9 cm3/g pore volume, 110 Å pore size
pore size
60 Å mean pore size
pore size
60 Å, 0.75 cm3/g pore volume
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sferyczny żel krzemionkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)