Merck
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
Synonim(y):
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
Beilstein:
7982022
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
kolor
white to faint beige
mp
180-184 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
Klucz InChI
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)