Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI key
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc, Boc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF | optical activity [α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF | optical activity - | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Phg-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?