Merck
09768
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.43
Beilstein:
8294552
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H24NO7P/c27-24(28)23(13-16-9-11-17(12-10-16)15-34(30,31)32)26-25(29)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,26,29)(H,27,28)(H2,30,31,32)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
OBRYXGOVBZKHLL-QHCPKHFHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)