Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
155 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
potency
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.014 g/L
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay 99% |
| grade synthesis grade | grade - | grade anhydrous | grade - |
| solubility 0.014 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 6.7 % | expl. lim. - | expl. lim. 6.7 % | expl. lim. 6.7 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup