Przejdź do
08950
2-Amino-5-nitropyridine
technical, ≥95.0% (NT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
EC Number:
224-145-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
120353
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥95.0% (NT)
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
435.2 °F
flash_point_c
224 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822093010004022536483948
537705-18L-CS04061837714931
822093904604027269995898
822093100004022536483955
537705-20L04061837714948
537705-1L04061832565897