Przejdź do
08299
Cyclopentanone
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-435-9
Beilstein/REAXYS Number:
605573
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.437
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclopentanone is one of the industrially important compounds employed in the synthesis of fungicides, pharmaceuticals, rubber chemicals and perfume products.
Application
Cyclopentanone may be used as a reference standard for the determination of cyclopentanone in:
  • Pyrolysis oil samples by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID) as well as two-dimensional GC with time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-TOFMS).
  • Brazilian sugarcane spirits and rum by high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detector (DAD).
  • Crude and hydrotreated bio-oils obtained from various biomass resources by GC×GC-FID as well as GC×GC-TOF MS.
  • Indoor air samples of semiconductor foundries by multisorbent adsorption/thermal desorption combined with GC-MS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C112402W3910188.02670
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
synthesis grade
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
−51 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
mp
-58 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentanone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
81.5 °F
flash_point_c
27.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)