Przejdź do
07326
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride
≥99% (T)
Synonim(y):
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.71
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99% (T)
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (T)
impurities
≤0.5% water
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.ClH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BOOXKGZZTBKJFE-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride (BMIMCl), is an ionic liquid composed of a pyrrolidinium cation and a chloride anion. It is used as a solvent in various chemical reactions, catalysis, and separations due to its ability to dissolve a wide range of organic and inorganic compounds. It is also used as an effective corrosion inhibitor.
Application
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride can be used as a solvent in the synthesis of oxychloridoselenites. It can also used as a phase-transfer catalyst in reactions such as oxidation and alkylation reactions.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mixing thermodynamic properties of 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate [b4mpy][BF 4] with water and with an alkan-1ol (methanol to pentanol)
Ortega, J., et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 40.7, 1087-1094 (2008)
Hyun Deog Yoo et al.
Nature communications, 8(1), 339-339 (2017-08-25)
Magnesium rechargeable batteries potentially offer high-energy density, safety, and low cost due to the ability to employ divalent, dendrite-free, and earth-abundant magnesium metal anode. Despite recent progress, further development remains stagnated mainly due to the sluggish scission of magnesium-chloride bond
Mixed ionic liquid as electrolyte for lithium batteries
Diaw, M., et al.
Journal of Power Sources, 146.1, 682-684 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N8130-5G04061834118411
N8130-25G04061834118404
N8130-10G04061834118398
843075002504027269043988
N8130-100G04061834118381
07326-50G-F04061838647924