Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.5% water
SMILES string
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?