Merck
06922
Supelco
Hexacosanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
Cerotic acid, Cerotinic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)24COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.69
Beilstein:
1799681
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
powder or crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
Klucz InChI
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas heksakozanowy zaliczany jest do grupy bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA), czyli związków o znaczeniu biologicznym.
Zastosowanie
Kwas heksakozanowy może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania kwasu heksakozanowego
  • w próbkach ludzkiej surowicy i osocza do badań przesiewowych zaburzeń peroksysomalnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) działającą w trybie monitorowania wybranych jonów (SIM)
  • w próbkach biologicznych metodą GC-MS
  • w lipidach mikroalg metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE), a następnie analizą GC-MS
  • jako pochodna naftoksyetylowa w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) połączonej z detekcją fluorometryczną
Komentarz do analizy
LC-MS: tożsamość zgodna
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Gas chromatography/mass spectrometry analysis of very long chain fatty acids, docosahexaenoic acid, phytanic acid and plasmalogen for the screening of peroxisomal disorders.
Takemoto Y, et al.
Brain & Development, 25(7), 481-487 (2003)
A fluorimetric liquid chromatography for highly sensitive analysis of very long chain fatty acids as naphthoxyethyl derivatives.
Lu CY, et al.
Chromatographia, 51(5-6), 315-321 (2000)
Separation of triacylglycerols and free fatty acids in microalgal lipids by solid-phase extraction for separate fatty acid profiling analysis by gas chromatography.
Paik MJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(31), 5917-5923 (2009)
High sensitivity quantitative lipidomics analysis of fatty acids in biological samples by gas chromatography-mass spectrometry.
Quehenberger O, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1811(11), 648-656 (2011)
Nicol Kruska et al.
Biochimica et biophysica acta, 1852(5), 925-936 (2015-01-15)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a severe neurodegenerative disorder resulting from defective ABCD1 transport protein. ABCD1 mediates peroxisomal uptake of free very-long-chain fatty acids (VLCFA) as well as their CoA-esters. Consequently, VLCFA accumulate in patients' plasma and tissues, which is considered