Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 663,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)24COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.69
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-040-2
Beilstein/REAXYS Number:
1799681
MDL number:
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
mp
84-88 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (GC) | description ≥95% (capillary GC) | description analytical standard | description technical, ~90% (GC) |
| grade technical | grade - | grade analytical standard | grade technical |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥95% (capillary GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ~90% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 84-88 °C | mp - | mp - | mp 28-32 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexacosanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?