the service was great, no issues with the order. thanks
Kluczowe dokumenty
PHR1582
Dehydroacetic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dehydroacetic acid, 2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
593,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
593,00 zł
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1166309
rodzina API
dehydroacetic acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
270 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
Klucz InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)