Przejdź do
92177
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000135771507705828
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
97%
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
75-80 °C
mp
75-80 °C
mp
75-80 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4247-02-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)