Przejdź do
05508
Oleic acid
Selectophore, ≥99%
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-007-1
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
MDL number:
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
Quality Level
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
assay
≥98.5% (GC), ≥99%
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.459
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Oleic acid is often used as additive in ionophore PVC-membranes. The sensitivity is thus improved in many cases
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O100810441527728
Oleic acid Selectophore™, ≥99%
Supelco
05508
Oleic acid
Oleic acid EMPROVE® EVOLVE
SAFC
104415
Oleic acid
assay
≥98.5% (GC), ≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
65.0-88.0% (GC)
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.459
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M.R. Ganjali et al.
Analytical Letters, 37, 179-179 (2004)
Wei Wei et al.
Nature chemical biology, 17(3), 326-334 (2020-11-18)
Secreted polypeptides are a fundamental axis of intercellular and endocrine communication. However, a global understanding of the composition and dynamics of cellular secretomes in intact mammalian organisms has been lacking. Here, we introduce a proximity biotinylation strategy that enables labeling
Marta Estrader et al.
Nanoscale, 7(7), 3002-3015 (2015-01-21)
The intimate relationship between stoichiometry and physicochemical properties in transition-metal oxides makes them appealing as tunable materials. These features become exacerbated when dealing with nanostructures. However, due to the complexity of nanoscale materials, establishing a distinct relationship between structure-morphology and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
389412-25G04061832491769
389412-5G04061831970784
05508-5ML-F04061838061805