Kluczowe dokumenty
Y0001479
Oleic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Wybierz wielkość
637,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
637,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 176 °C)
rodzina API
oleic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)