Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 650,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 64 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2110,00 zł
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
heavy metals, tested
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| impurities heavy metals, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥98% |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| bp 229-230 °C/16 mmHg (lit.) | bp 229-230 °C/16 mmHg (lit.) | bp 229-230 °C/16 mmHg (lit.) | bp 229-230 °C/16 mmHg (lit.) |
| Quality Level 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
wgk
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 39269-1KG | 04061826002407 |
| 39269-100G | 04061832607580 |
| 39269-10G | 04061832607597 |