Merck
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
9-Octadecenoic acid-d
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18DH33O2
Masa cząsteczkowa:
283.47
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3