Przejdź do
09929
Leit-C
Synonim(y):
Conduct-C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
xylene (mixture of isomers)
Quality Segment
suitability
suitable for microscopy
Application
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09937L2261Z404942
description
-
description
suitable for electron microscopy
description
≥97% (TLC)
description
standard temperature probe, 260 x 3 mm, 1/cs
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
impurities
xylene (mixture of isomers)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
<32.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)