Merck
03883
Sigma-Aldrich
Denaturant Petroleum ether
bp ~60 °C
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
zanieczyszczenia
hexane
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377
bp
~60 °C
gęstość
0.665 g/mL at 20 °C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)