This product is soluble in water and organic solvents such as alcohol, ether, and volatile oils.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
Quality Segment
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
bp
200-220 °C (lit.)
transition temp
solidification point <−20 °C
density
1.09 g/mL at 20 °C
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| transition temp solidification point <−20 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| ign. residue ≤0.01% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| bp 200-220 °C (lit.) | bp 191 °C (lit.) | bp 221-222 °C (lit.) | bp - |
| density 1.09 g/mL at 20 °C | density 1.048 g/mL at 25 °C | density 1.092 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is this material soluble in?