Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł |
Informacje o tej pozycji
255,00 zł
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
food and beverages
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, fungi
General description
Other Notes
Phenol 100 g, Lactic acid 100 mL,
Glycerol 200 mL, Picric acid (saturated aqueous solution) 100 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) hematology | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| product line BioChemika | product line - | product line - | product line - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 41506-100ML-F | 04061832084855 |