03553
Griess′ reagent for nitrite
for microscopy
Synonim(y):
Griess-Ilosvays Reagent for nitrate, Lunge’s Reagent
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for microscopy
Postać
liquid
zanieczyszczenia
2-naphthylamine
acetic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.353
gęstość
1.037 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
food and beverages
general analytical
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?