Przejdź do
N7265
Nitrate Reductase (NAD[P]H) from Aspergillus niger
lyophilized powder, ≥300 units/g solid
Synonim(y):
NAD(P)H:Nitrate oxidoreductase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
specific activity
≥300 units/g solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nitrate reductase (NAD[P]H) is expressed in variety of organisms including bacteria, fungi, algae, and higher plants which have capacity to use nitrate as their sole source of nitrogen.Experimental studies show that nitrate reductase (NAD[P]H) is 180,000Daltons.[1]
Biochem/physiol Actions
Nitrate Reductase (NAD[P]H) catalyzes the reduction of nitrate to nitrite. In addition, it also catalyzes the reduction of NADPH-cytochrome c, FADH2-nitrate. Nitrate reductase also has reduced methyl viologen-nitrate reductase activities.[1]
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate per min in the presence of β-NADPH at pH 7.5 at 25 °C.
Disclaimer
light and moisture sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5540N0163G2133
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
freeze-dried protein glass
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
specific activity
≥300 units/g solid
specific activity
20-40 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How much does 2units weigh?
    1 answer
    1. The amount of solid provided will depend on the enzymatic activity reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, lot SLCR1079 has the enzymatic activity value of 481 units per gram, thus the 2 unit package size would contain roughly 4.16 mg of solid.
      Please view the sample Certificate of Analysis below to see the enzymatic activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/N7265-BULKSLCR1079.pdf
      Helpful?
  2. Guten Tag, benötige ich für die Reaktion denn nicht auch das FAD ?
    1 answer
    1. FAD, Flavin Adenine Dinucleotide, is a component used in determining the activity of Nitrate Reductase. See the link below to review the enzymatic assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/257/754/n7265enz.pdf