Kluczowe dokumenty
03419
Piperonal
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 87 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
bp
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania piperonalu w próbkach ścieków miejskich za pomocą dwuwymiarowego GC[3] oraz w komercyjnych granulkach kawy jako związki aromatyczne za pomocą jednoczesnego wielokrotnego SPME-single shot GC-MS.[4]
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)