W291113
Piperonal
natural, 98%, FG
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
ciśnienie pary
1 mmHg ( 87 °C)
Próba
98%
skład
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
tw
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
heliotropine
Organoleptyczne
coconut; floral; sweet; vanilla
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.62 °C