Kluczowe dokumenty
05-23-3800
Sigma-Aldrich
Endotelina 1, ludzka i świńska
Endothelin 1, Human and Porcine, CAS 117399-94-7, is a 21-amino acid polypeptide with potent vasoconstrictive action. Activates phospholipase C in fibroblasts expressing ETA receptors.
Synonim(y):
ET-1, ET-1, CSCSSLMDKECVYFCHLDIIW, PPET1, Preproendotelina-1
Wybierz wielkość
0.1 MG
767,00 zł
1 MG
3690,00 zł
767,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.1 MG
767,00 zł
1 MG
3690,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C109H159N25O32S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2491.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
767,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
Porcine
human
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
2491.9 g/mol
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
(Tightly closed Dry)
OK to freeze
desiccated
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C109H159N25O32S5/c1-12-56(9)87(107(163)125-76(109(165)166)39-60-43-113-65-24-18-17-23-63(60)65)134-108(164)88(57(10)13-2)133-99(155)75(42-85(143)144)123-94(150)70(36-54(5)6)118-97(153)73(40-61-44-112-52-114-61)121-103(159)80-49-169-168-48-64(111)89(145)126-77(45-135)102(158)131-81-50-170-171-51-82(105(161)132-86(55(7)8)106(162)124-72(38-59-26-28-62(138)29-27-59)95(151)120-71(96(152)130-80)37-58-21-15-14-16-22-58)129-91(147)67(30-31-83(139)140)116-90(146)66(25-19-20-33-110)115-98(154)74(41-84(141)142)122-92(148)68(32-34-167-11)117-93(149)69(35-53(3)4)119-100(156)78(46-136)127-101(157)79(47-137)128-104(81)160/h14-18,21-24,26-29,43-44,52-57,64,66-82,86-88,113,135-138H,12-13,19-20,25,30-42,45-51,110-111H2,1-11H3,(H,112,114)(H,115,154)(H,116,146)(H,117,149)(H,118,153)(H,119,156)(H,120,151)(H,121,159)(H,122,148)(H,123,150)(H,124,162)(H,125,163)(H,126,145)(H,127,157)(H,128,160)(H,129,147)(H,130,152)(H,131,158)(H,132,161)(H,133,155)(H,134,164)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,165,166)
Klucz InChI
ZUBDGKVDJUIMQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Obszar badań: Cell Signaling
Endotelina 1 (ET-1) jest hormonem peptydowym[1] zlokalizowanym w komórkach śródbłonka[2] i należy do rodziny endotelin.[1] Jest pochodną pre-pro-ET-1, która jest następnie przekształcana w dojrzałą ET-1 przez grupę enzymów konwertujących ET (ECE), endopeptydazy, chymazy i metaloproteinazy inne niż ECE.[2] Gen EDN1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie w pozycji 6p24.1.[3]
Zastosowanie
Endotelina 1, ludzka i świńska - CAS 117399-94-7 - Calbiochem został użyty:
  • do badania jego wpływu na produkcję erytropoetyny w warunkach normoksji i niedotlenienia wywołanego tlenkiem węgla w modelach szczurów[4]
  • jako agonista kinazy białkowej C (PKC) do badania jej wpływu na fosforylację białek miofilamentowych w miocytach szczurów[5]
  • w celu wywołania stanu podobnego do hipertrofii, aby zbadać jego wpływ na ciśnienie skurczowe w normalnych i zmutowanych ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych (hiPSC) pochodzących z kardiomiocytów[6]
Działania biochem./fizjol.
Endotelina 1 (ET-1) działa jako mediator funkcji parakrynnych i autokrynnych. Produkcja ET-1 jest zwiększona w warunkach patofizjologicznych i jest wytwarzana w kilku typach komórek, takich jak miocyty serca, komórki mięśni gładkich naczyń i komórki zapalne, takie jak leukocyty i makrofagi. ET-1 jest silnym peptydem zwężającym naczynia krwionośne, który jest stymulowany przez czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w kilku typach komórek.[2] Jest zaangażowany w wiele efektów biologicznych, takich jak działania prozapalne, aktywacja płytek krwi, stymulacja wolnych rodników oraz działanie mitogenne i proliferacyjne.[2] ET-1 odgrywa rolę w fizjologii płuc, funkcjach neurologicznych, zaburzeniach autoimmunologicznych, transporcie elektrolitów i płynów oraz nowotworach. Jest niezbędnym składnikiem do rozwoju embrionalnych tkanek pochodzących z grzebienia nerwowego.[1] ET-1 bierze udział w osteogenezie poprzez promowanie proliferacji osteoblastów poprzez aktywację szlaku sygnałowego Wnt.[7]
Opakowanie
Tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Cys¹-Ser-Cys³-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys¹-Val-Tyr-Phe-Cys¹⁵-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-OH (wiązania dwusiarczkowe: 1 → 15; 3 → 11)
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól octanowa.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić peptyd początkowo w stężeniu 8 mg/ml w 80% zimnym kwasie octowym, a następnie rozcieńczyć wodą destylowaną do uzyskania 5% kwasu octowego i 0,5 mg/ml peptydu.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do 2 tygodni w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Cesari, M., et al. 1996. Am. Heart J.132, 1236.
Gresser, O., et al 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.224, 169.
Murata, S., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 274, 1524.
Hexum, T.D., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 167, 294.
Itoh, Y., et al. 1988. FEBS Lett. 231, 440.
Yanagisawa, M., et al. 1988. Nature 332, 411.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Indranil Chattopadhyay et al.
Mutation research, 696(2), 130-138 (2010-01-20)
Genomic alterations such as chromosomal amplifications, deletions and loss of heterozygosity play an important role in the pathogenesis and progression of cancer. Environmental risk factors contribute to the development and progression of tumors by facilitating the loss of tumor suppressor
Gregory A Clines et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 21(2), 486-498 (2006-10-28)
Tumor-produced endothelin-1 (ET-1) stimulates osteoblasts to form new bone and is an important mediator of osteoblastic bone metastasis. The anabolic actions of ET-1 in osteoblasts were investigated by gene microarray analyses of murine neonatal calvarial organ cultures. Targets of ET-1
Lisa R Stow et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(1), 16-28 (2010-09-15)
Over two decades of research have demonstrated that the peptide hormone endothelin-1 (ET-1) plays multiple, complex roles in cardiovascular, neural, pulmonary, reproductive, and renal physiology. Differential and tissue-specific production of ET-1 must be tightly regulated in order to preserve these
A Grenz et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 373(5), 342-348 (2006-08-10)
It has been hypothesized that autacoids, such as endothelin-1 (ET), may modulate erythropoietin (Epo) secretion. Therefore, we studied the effect of ET-1 infusion and of a nonselective ET(A/B) receptor antagonist on Epo secretion under carbon monoxide (CO) exposure. Anesthetized rats
Contraction pressure analysis using optical imaging in normal and MYBPC3-mutated hiPSC-derived cardiomyocytes grown on matrices with tunable stiffness
Snelders M, et al.
Biomaterials, 8, 100068-100068 (2022)