Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-047-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
146-151 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| mp 146-151 °C | mp 170-175 °C | mp 19 °C (lit.) | mp 122-124 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, phenyl, hydroxyl | functional group carboxylic acid, hydroxyl, phenyl | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl, phenyl |
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?