Merck
01032
Sigma-Aldrich
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Acetyl-S-CoA Na3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H35N7Na3O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
875.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Próba
≥90% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Review
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)