Przejdź do
360279
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2809673
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChI key
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09193C8655
description
98%
description
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
description
-
assay
98%
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
263 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
optical activity
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
optical activity
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)