Kluczowe dokumenty
30-5480
TWEEN® 80
SAJ first grade
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cell analysis
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
563.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
295 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?