30-3905
Trichloroacetic acid
≥99.5%
Synonim(y):
TCA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
<1 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 51 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup