24-5540
Potassium sorbate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Klucz InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1