Przejdź do
382173
Inhibitor deacetylazy histonowej VII, 106
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
N¹-(2-aminofenylo)-N⁷- p-toliloheptanodiamid, difenyloamid pimelowy 106
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki05 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
763,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(c2c(cccc2)N)C(=O)CCCCCC(=O)Nc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
InChI key
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek p-tolilobenzamid i inhibitor deacetylazy histonów (HDAC) IV (nr kat. 382170), który działa jako selektywny inhibitor klasy I HDAC1,2,3 (IC50 = 0.15, 0,76 i 0,37 µM przy odpowiednio 15, 30 i 180 minutach preinkubacji), wykazując jednocześnie znacznie niższą aktywność wobec HDAC8 klasy I (IC50 ≥ 5 µM przy 3-godzinnej preinkubacji) i brak aktywności wobec HDAC4/5/7 klasy II nawet w stężeniach tak wysokich jak 180 µM. Chociaż sposób hamowania jest mechanistycznie konkurencyjny i odwracalny, ze względu na powolny i ścisły charakter wiązania, do skutecznego hamowania enzymu in vitro często wymagana jest długa preinkubacja, podczas gdy wykazano, że indukowana przez 106 komórkowa hiperacetylacja H3 utrzymuje się przez ponad 6 godzin po usunięciu inhibitora przez płukanie w hodowli GM15850. 106 jest mniej cytotoksyczny niż TSA (nr kat. 647925), MS-275 i SAHA (EC50 = 6,3, 0,328, 0,768 i 1,5 µM, odpowiednio, w zabijaniu GM15850).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chou, C.J., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 35402.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382172382110382148
description
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
The Histone Deacetylase Inhibitor VI, HNHA, also referenced under CAS 926908-04-5, controls the biological activity of Histone Deacetylase.
description
The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 2.5 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)